543292
IR-783
Dye content 90 %
Sinônimo(s):
2-[2-[2-Chloro-3-[2-[1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-2H-indol-2-ylidene]-ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-3H-indolium hydroxide, inner salt sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
composição
Dye content, 90%
pf
209-212 °C (lit.)
λmax
782 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC1(C)\C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2Cl)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C38H47ClN2O6S2.Na/c1-37(2)30-16-5-7-18-32(30)40(24-9-11-26-48(42,43)44)34(37)22-20-28-14-13-15-29(36(28)39)21-23-35-38(3,4)31-17-6-8-19-33(31)41(35)25-10-12-27-49(45,46)47;/h5-8,16-23H,9-15,24-27H2,1-4H3,(H-,42,43,44,45,46,47);/q;+1/p-1
chave InChI
QQIQAVJARACLHE-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.