I2633
Cardiogreen
Powder
Sinônimo(s):
Foxgreen, IC Green, Indocyanine green
About This Item
Produtos recomendados
product name
Cardiogreen, polymethine dye
Nível de qualidade
forma
powder
composição
Dye content, ≥75%
técnica(s)
titration: suitable
cor
green to very dark green
solubilidade
water: 0.01 g/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC1(C)/C(=C\C=C\C=C\C=C\C2=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c5ccc6ccccc6c15
InChI
1S/C43H48N2O6S2.Na/c1-42(2)38(44(28-14-16-30-52(46,47)48)36-26-24-32-18-10-12-20-34(32)40(36)42)22-8-6-5-7-9-23-39-43(3,4)41-35-21-13-11-19-33(35)25-27-37(41)45(39)29-15-17-31-53(49,50)51;/h5-13,18-27H,14-17,28-31H2,1-4H3,(H-,46,47,48,49,50,51);/q;+1/p-1
chave InChI
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Cardiogreen has been used as an intraocular capsular stain. It has been used in the dye-dilution method for cardiac output.
Embalagem
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3