543349
IR-806
Dye content 90 %
Sinônimo(s):
2-[2-[2-chloro-3-[2-[1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-2H-indol-2-ylidene]-ethylidene]-1-cyclopenten-1-yl]-ethenyl]-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-3H-indolium hydroxide, inner salt sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
composição
Dye content, 90%
pf
214-218 °C (lit.)
λmax
806 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC1(C)\C(=C\C=C2/CCC(\C=C\C3=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2Cl)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C37H45ClN2O6S2.Na/c1-36(2)29-13-5-7-15-31(29)39(23-9-11-25-47(41,42)43)33(36)21-19-27-17-18-28(35(27)38)20-22-34-37(3,4)30-14-6-8-16-32(30)40(34)24-10-12-26-48(44,45)46;/h5-8,13-16,19-22H,9-12,17-18,23-26H2,1-4H3,(H-,41,42,43,44,45,46);/q;+1/p-1
chave InChI
MIOUAELAUIYKFC-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
543349-250MG | 4061833483008 |