252034
1,1′,3,3,3′,3′-Hexamethylindotricarbocyanine iodide
97%
Sinônimo(s):
2-[7-(1,3-Dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1,3,5-heptatrienyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium iodide, HITC iodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
Impurezas
2% ethyl alcohol
pf
198 °C (dec.) (lit.)
λmax
740 nm
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C\C=C\C=C\C3=[N+](C)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C29H33N2.HI/c1-28(2)22-16-12-14-18-24(22)30(5)26(28)20-10-8-7-9-11-21-27-29(3,4)23-17-13-15-19-25(23)31(27)6;/h7-21H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
JKXWXYURKUEZHV-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.