474037
Poly(butyl methacrylate-co-methyl methacrylate)
average Mw ~150,000
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
peso molecular
average Mw ~150,000
viscosidade reduzida
50-60 cm3/g(20 °C)(lit.)
número de acidez
1‑2 mg KOH/g
temperatura de transição
Tg (DSC) 52 °C (onset)
solubilidade
esters, ketones, glycol ethers and aromatics: soluble
ethanol and water: insoluble
densidade
1.08 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)=C.CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2.C5H8O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3;1-4(2)5(6)7-3/h2,4-6H2,1,3H3;1H2,2-3H3
chave InChI
WHLPIOPUASGRQN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.