196118
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
99%
Sinônimo(s):
α,α-Dimethoxy-α-phenylacetophenone, Benzil α,α-dimethyl acetal
Ensaio
99%
pf
67-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(OC)(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-16(19-2,14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12H,1-2H3
chave InChI
KWVGIHKZDCUPEU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Categorias relacionadas
Aplicação
- For the photopolymerization of methacrylate monomers in thick sections(~2mm).
- In the preparation of UV-curing silicone rubber with excellent mechanical properties and thermal stability via thiol-ene reaction.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
oral cavity
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Progress in Development of Dental Restorative Materials