172006
Benzoin ethyl ether
97%
Sinônimo(s):
α-Ethoxy-α-phenylacetophenone, 2-Ethoxy-2-phenylacetophenone
Ensaio
97%
pf
59-61 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2/c1-2-18-16(14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12,16H,2H2,1H3
chave InChI
KMNCBSZOIQAUFX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)