455008
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn 700, acrylate, 100 ppm MEHQ as inhibitor, 300 ppm BHT as inhibitor
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, PEG diacrylate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 700
peso molecular
average Mn 700
Nível de qualidade
contém
100 ppm MEHQ as inhibitor (typically)
300 ppm BHT as inhibitor (typically)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
índice de refração
n20/D 1.47
pf
12-17 °C
densidade
1.12 g/mL at 25 °C
Ω-final
acrylate
α-final
acrylate
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
chave InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
446.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
230 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Patterning of PEG-based Hydrogels - Engineering Spatial Complexity
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
455008-100ML | 4061832340838 |
455008-500ML | 4061832340845 |