447536
2-Chloro-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaphospholane
95%
Sinônimo(s):
Tetramethylethylene chlorophosphite
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
pb
81.5-82 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OP(Cl)OC1(C)C
InChI
1S/C6H12ClO2P/c1-5(2)6(3,4)9-10(7)8-5/h1-4H3
chave InChI
WGPCXYWWBFBNSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a reagent for the phosphitylation of alcohols and heteroatomic nucleophiles, resulting in the formation of useful glycosyl donors and ligands.
- As a phosphitylation reagent to derivatize lignin samples for 31P NMR analysis.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?