Key Documents
391220
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane
97%
Sinônimo(s):
Cyclic ethylene chlorophosphite, Cyclic ethylene phosphorochloridite, Ethylene chlorophosphite, Ethylene glycol chlorophosphite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H4ClO2P
Número CAS:
Peso molecular:
126.48
Beilstein:
506179
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
pb
62 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClP1OCCO1
InChI
1S/C2H4ClO2P/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2H2
chave InChI
OLSFRDLMFAOSIA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Phosphitylating agent used in the synthesis of phosphocholines and spirophosphoranes.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rec. Trav. Chim., 113, 293-293 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 5783-5783 (1994)
Fritz Sieber et al.
Phosphorus, sulfur, and silicon and the related elements, 180(3-4), 647-657 (2006-02-24)
Elemental selenium generated by the photobleaching of selenomerocyanine dyes forms conjugates with serum albumin and serum lipoproteins that are toxic to leukemia and selected solid tumor cells but well tolerated by normal CD34-positive hematopoietic stem and progenitor cells. Serum albumin