D91632
Diethyl chlorophosphate
97%
Sinônimo(s):
Diethyl phosphorochloridate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.94 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.1 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
p.e.
60 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(Cl)(=O)OCC
InChI
1S/C4H10ClO3P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D91632-100G | 4061833590409 |
D91632-25G | 4061833590416 |