344249
Diphenyl phosphoryl chloride
96%
Sinônimo(s):
Diphenyl chlorophosphate, Diphenyl phosphorochloridate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
10 mmHg ( 190 °C)
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.55 (lit.)
p.e.
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
densidade
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of guanosine-adenosine-5′,5′-triphosphate, guanosine-cytidine-5′,5′-triphosphate, guanosine-uridine-5′,5′-triphosphate, diguanosine-5′,5′-diphosphate and diguanosine-5′,5′-triphosphate
- as phosphorylating agent for the synthesis of 2-deoxy-D-galactose-3 and -6 phosphoric acids
- in the synthesis of diaryl phosphoryl derivatives of alkylene dithiophosphates
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?