C39601
Chlorodiphenylphosphine
96%
Sinônimo(s):
P-Chlorodiphenylphosphine, ClPPh2, PPh2Cl, Diphenylphosphinous chloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
7.8 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
índice de refração
n20/D 1.636 (lit.)
p.e.
320 °C (lit.)
densidade
1.194 g/mL at 25 °C
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
ClP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
138 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C39601-100G | 4061833486733 |
C39601-25G | 4061838123831 |
C39601-25KG | |
C39601-500G | 4061833486788 |