230235
Diphenylphosphinic chloride
98%
Sinônimo(s):
Diphenylchlorophosphine oxide, Diphenylphosphinic acid chloride, Diphenylphosphinoyl chloride, Diphenylphosphinyl chloride, Diphenylphosphorus oxychloride, Ph2POCl, Chlorodiphenylphosphine oxide
Ensaio
98%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
índice de refração
n20/D 1.609 (lit.)
p.e.
222 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClOP/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
QPQGTZMAQRXCJW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?