Documentos Principais
766054
Sigma-Aldrich
P-Chlorodiphenylphosphine
99%
Sinônimo(s):
Diphenylphosphinous chloride
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2PCl
Número CAS:
Peso molecular:
220.63
Beilstein:
512032
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352128
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
7.8 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.636 (lit.)
p.e.
320 °C (lit.)
densidade
1.194 g/mL at 25 °C
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
ClP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
138 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Jaewoo Kwak et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(10), 4765-4772 (2015-02-11)
A series of mono-, di-, and tri-phosphine oxide substituted triarylboranes, Mes2BAr (1), MesBAr2 (2), and BAr3 (3) (Ar = 4-(Ph2PO)-2,6-Me2-C6H2) were prepared to investigate the effect of a phosphine oxide group (Ph2PO) on Lewis acidity enhancement of triarylboranes. The X-ray