677264
APhos
95%
Sinônimo(s):
(4-(N,N-Dimethylamino)phenyl)di-tert-butyl phosphine, A-taPhos, [4-(Dimethylamino)phenyl]bis(tert-butyl)phosphine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
pf
57-61 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H28NP/c1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8/h9-12H,1-8H3
chave InChI
IQTHEAQKKVAXGV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?