Key Documents
578266
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H36FeP2
Número CAS:
Peso molecular:
418.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
50-52 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].CC(C)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)C(C)C.CC(C)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)C(C)C
InChI
1S/2C11H18P.Fe/c2*1-9(2)12(10(3)4)11-7-5-6-8-11;/h2*5-10H,1-4H3;
chave InChI
LPBBEMRSRONKMN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)