Key Documents
717398
Sigma-Aldrich
(S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
97%
Sinônimo(s):
(Sp)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(4S)-4-isopropyl-2-oxazolyl]ferrocene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H28FeNOP
Número CAS:
Peso molecular:
481.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D 366°, c = 0.1 in chloroform
pf
158-162 °C
grupo funcional
ether
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C@H]2COC(=N2)[C]3[CH][CH][CH][C]3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H23NOP.C5H5.Fe/c1-17(2)21-16-25-23(24-21)20-14-9-15-22(20)26(18-10-5-3-6-11-18)19-12-7-4-8-13-19;1-2-4-5-3-1;/h3-15,17,21H,16H2,1-2H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
chave InChI
FELCHLOAEMNOQM-GHVWMZMZSA-N
Aplicação
(S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline can be used as a chiral ligand in the synthesis of rhodium, iridium, ruthenium, and osmium metal complexes.
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and structure of chiral-at-metal complexes with the ligand (S)-2-[(Sp)-2-(diphenylphosphino) ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
Carmona D, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(26), 5560-5566 (2006)