688495
(S)-4-tert-Butyl-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-2-oxazoline
97%
Sinônimo(s):
(4S)-tert-Butyl-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydrooxazole
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]22/D -57.0°, c = 1 in chloroform
pf
111-116 °C
grupo funcional
ether
phosphine
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[C@@H]1N=C(C2=CC=CC=C2P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)OC1
InChI
1S/C25H26NOP/c1-25(2,3)23-18-27-24(26-23)21-16-10-11-17-22(21)28(19-12-6-4-7-13-19)20-14-8-5-9-15-20/h4-17,23H,18H2,1-3H3/t23-/m1/s1
chave InChI
DMOLTNKQLUAXPI-HSZRJFAPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Of the thousands of chiral ligands used in asymmetric synthesis a relatively large number exhibit C2-symmetry. More recently, non-symmetrical modular P,N-ligands have been introduced independently by Pfaltz, Helmchen, and Williams and applied successfully in various metal-catalyzed reactions.