Key Documents
674958
Sigma-Aldrich
2-Nitro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
2-Nitro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15BN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
250.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
155-159 °C
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(nc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H15BN2O4/c1-10(2)11(3,4)18-12(17-10)8-5-6-9(13-7-8)14(15)16/h5-7H,1-4H3
chave InChI
KEOFPCPNACMWHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)