175765
tert-Butanol-OD
99 atom % D
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-propan(ol-d), tert-Butan(ol-d), tert-Butyl alcohol-d
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COD
Número CAS:
Peso molecular:
75.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.3847 (lit.)
p.e.
83 °C (lit.)
pf
23-26 °C (lit.)
densidade
0.786 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i5D
chave InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UICOGKGYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
tert-Butanol-OD is a stable isotope that can be used:
- As a model compound in the study of alcohol reactivities on MoVI and WVI oxide clusters.
- In the synthesis of 8-deuteriocamphor.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Oxidation, reduction, and condensation of alcohols over (MO3) 3 (M= Mo, W) nanoclusters
Fang Z, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(39), 22620-22634 (2014)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
175765-5G | 4061838047229 |
175765-25G | 4061838203694 |