Documentos Principais
614998
Sigma-Aldrich
tert-Butan-d9-ol
98 atom % D
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-propan-d9-ol, tert-Butyl-d9 alcohol
About This Item
Fórmula linear:
C(CD3)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
83.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
83 °C (lit.)
pf
23-26 °C (lit.)
densidade
0.868 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
chave InChI
DKGAVHZHDRPRBM-GQALSZNTSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)