Documentos Principais
900844
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-d10
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-propanol-d10, tert-Butyl alcohol-d10
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)3COD
Número CAS:
Peso molecular:
84.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
grau
reagent grade
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.3835 (lit.)
p.e.
82 °C (lit.)
densidade
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
chave InChI
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)