Documentos Principais
740535
Sigma-Aldrich
O-Phosphorylethanolamine-1,2-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
NH213CH213CH2OPO3H2
Peso molecular:
143.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[13CH2][13CH2]OP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)/i1+1,2+1
chave InChI
SUHOOTKUPISOBE-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)