Key Documents
740527
Sigma-Aldrich
O-Phosphorylethanolamine-1,2-13C2-1,1,2,2-d4
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
NH213CD213CD2OPO3H2
Peso molecular:
147.07
Código UNSPSC:
12352116
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)