Documentos Principais
740519
Sigma-Aldrich
O-Phosphorylethanolamine-1,1,2,2-d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
NH2CD2CD2OPO3H2
Número CAS:
Peso molecular:
145.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
powder
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])OP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
chave InChI
SUHOOTKUPISOBE-LNLMKGTHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)