Documentos Principais
609552
Sigma-Aldrich
Ethanolamine-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
2-Aminoethanol-15N
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH215NH2
Número CAS:
Peso molecular:
62.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
99% (CP)
p.e.
170 °C (lit.)
pf
11 °C (lit.)
densidade
1.028 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]CCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i3+1
chave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-LBPDFUHNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
93 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)