Key Documents
732001
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C,d3-ethanolamine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
2-(Methyl-13C, d3-amino)ethanol
About This Item
Fórmula linear:
13CD3NHCH2CH2OH
Peso molecular:
79.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
liquid
pb
159 °C (lit.)
densidade
0.984 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3/i1+1D3
chave InChI
OPKOKAMJFNKNAS-KQORAOOSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.