459836
Álcool etílico, puro
≥99.5%, anhydrous, 200 proof
Sinônimo(s):
Etanol, Etanol não desnaturado, Álcool absoluto
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Álcool etílico, puro, 200 proof, anhydrous, ≥99.5%
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.59 (vs air)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
Lim. expl.
3.1-27.7 %
disponibilidade
not available in (Sales restictions may apply)
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
200 proof
Impurezas
<0.005% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
cor
colorless
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
p.e.
78.3 °C
pf
-114 °C
densidade
0.789 g/mL at 20 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- como solvente para lovastatina.
- como solvente durante a síntese de (S)-4-hidroxi-2-ceto-4-(2′-piridil)butirato.
- para fixar cortes de tecido em lâmina durante a microdissecção e captura a laser (LCM).
Embalagem
Outras notas
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
luvas sugeridas para proteção de respingos
parte de substituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This protocol is designed to allow for high throughput purification of pure genomic DNA from a variety of cultured cells and tissues using the GenElute 96 Well Tissue Genomic DNA Purification Kit.
GenElute Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.