277649
Reagent Alcohol
anhydrous reagent, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
Sinônimo(s):
Ethyl alcohol, Reagent alcohol, Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Produtos recomendados
product name
Reagent Alcohol, anhydrous, ≤0.003% water
grau
anhydrous
reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.59 (vs air)
forma
liquid
contém
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
Lim. expl.
3.1-27.7 %
concentração
100%
Impurezas
≤0.003% water
≤0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0005%
pb
78 °C
pf
-114 °C
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Componentes
greener alternative product
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?