Key Documents
EX0285
Supelco
Ethanol (denatured)
anhydrous
Sinônimo(s):
Alcohol, Denatured
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6O
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
product name
Ethyl Alcohol, anhydrous, denatured
Nível de qualidade
forma
liquid
composição
ethanol, 92-94%
ethyl acetate, 1-2%
methanol, 3-5%
Impurezas
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
≤0.5% Water (H2O)
cor
APHA: ≤20
temperatura de transição
flash point 11 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
anhydrous, denatured
forma física
100 volumes SD Alcohol #1 (1 volume Ethyl Acetate, 1 volume Hydrocarbon solvent, 1 volume MIBK)
Nota de análise
Acidity (as acetic acid)0.005% maxAssay (Ethanol)92-94%Assay (Ethyl acetate)1-2%Assay (Methanol)3-5%Color (APHA)20 maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardNonvolatile residue0.0025% maxSpecific Gravity at 20/20°C0.789-0.793Water (H2O)0.5% max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Etanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.11727
Etanol
Ethanol denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE®
Supelco
1.00974
Ethanol
Etanol absolute EMPLURA®
Supelco
8.18760
Etanol
Alcohol Reagent, Meets ACS Specifications GR ACS
Supelco
AX0441
Alcohol