EX0280
Ethanol (denatured)
≥95.0%, APHA: ≤10
Sinônimo(s):
Alcohol, Ethanol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ethyl Alcohol, 95% denatured
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
composição
ethanol, 86.0-89.0%
ethyl acetate, 1-2%
methanol, 3.0-5.0%
water, 6-8%
Impurezas
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
cor
APHA: ≤10
temperatura de transição
flash point 13.9 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
13.9 °C