Documentos Principais
65348-M
Sigma-Aldrich
Etanol
Harleco®, suitable for histology
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
densidade de vapor
1.59 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
prazo de validade
18 mo. (from manufacture date)
Lim. expl.
19 %, 60 °F
fabricante/nome comercial
Harleco®
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
histology
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Aplicação
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Part of the QSM Histology stain line. Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols.
Nota de análise
Expiration date18 months from mfg dateColor (APHA)10APHA maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)Conforms to standardSpecific Gravity at 25/25°C0.801-0.817
Nota de rodapé
1A distribuição e uso de álcool etílico na Suíça requer uma licença da Administração federal suíça de álcool.
Informações legais
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
17 °C