Reagentes universais para diagnóstico em tecidos
A análise microscópica consiste em diversas etapas, que incluem preparo, fixação, coloração, montagem e diagnóstico de amostas. Oferecemos uma linha completa de reagentes para todos os fluxos de trabalho de diagnóstico em células e tecidos com confiabilidade, consistência entre lotes e controle de qualidade estritamente em conformidade com as normas ISO.
Fornecemos reagentes com certificação CE e registrados para diagnóstico in vitro (IVD), disponibilizados em diversos formatos, como reagentes prontos para uso em aplicações de rotina em hematologia, histologia, citologia e bacteriologia. Nossos produtos são perfeitamente adequados para diagnóstico clínico e para apoiar acreditações e auditorias de laboratórios. Além disso, oferecemos tamanhos econômicos de embalagens e vida útil prolongada que permitem maximizar a eficiência do trabalho.
Recursos de produtos relacionados
Brochura: HARLECO Dyes & Stains
Panfleto: Midas® III-Plus Automated Stainer
Brochura: The Color of Tissue Diagnostics
Meios de fixação
A fixação é um procedimento no qual um agente adequado de fixação é usado para processar uma amostra específica de tecido biológico para preservar sua estrutura e integridade e, ao mesmo tempo, impedir os processos de autólise, decomposição e putrefação. Temos uma linha completa de fixadores de grau ensaio para ajudar no seu desafio específico de diagnóstico em tecidos, incluindo solução de ácido acético, acetona, etanol, metanol, formaldeído e glutaraldeído, além de sprays fixadores, como o M-Fix™.
Descalcificadores e amaciantes de tecidos
Os descalcificadores são reagentes utilizados para preparar amostras de ossos e outros tecidos duros em procedimentos histológicos de rotina para microscopia. Oferecemos dois reagentes populares e prontos para uso para fazer a descalcificação sem erros: OSTEOMOLL®, uma solução descalcificadora rápida, e OSTEOSOFT®, uma solução descalcificadora branda, adequada para uso em laboratórios de diagnóstico ou em pesquisa farmacêutica.
Meios de emblocamento
O emblocamento requer que as amostras de tecido histológico em uma massa de meio de emblocamento, como cera de parafina, resinas sintéticas ou gelatina, para obter qualidade para cortes uniformes, dureza definida e homogeneidade do tecido e permitir cortes uniformes.
Oferecemos meios de emblocamento Histosec® de alta qualidade com certificação CE contendo ceras de parafina seletivas enriquecidas com polímeros, disponíveis com ou sem DMSO (dimetilsulfóxido) como componente de arraste para emblocamento otimizada, ideal para uso em laboratórios de diagnóstico histológico.
Solventes para clarificação de tecidos
Os processos de clarificação de tecidos dependem da imersão do tecido em soluções aquosas e orgânicas para reduzir a opacidade da amostra para estudos microscópicos eficazes. Nossa ampla variedade de solventes de grau histológico engloba todas as suas necessidades de processamento de tecidos com consistência entre lotes. Oferecemos nossos solventes histológicos em frascos de vidro âmbar, latas de aço carbono com bico flexível e latas de aço carbono com rosca de padrão NPT para manter a durabilidade em longo prazo.
Meios de montagem
Os meios de montagem são soluções aquosas ou não aquosas (com um índice de refração próximo ao do vidro) que “grudam” a lamínula, a amostra de tecido e a lâmina para melhor transparência óptica na análise microscópica.
Oferecemos uma ampla variedade de meios de montagem de lâminas para suas amostras histológicas de rotina, cortes de tecido com coloração fluorescente, amostras com peroxidase ou cortes de tecido imuno-histológicos com fosfatase alcalina. Meios de montagem com iodeto de propídio (PI) ou 4’,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) também estão disponíveis.
Também oferecemos um produto alternativo mais ecológico, o Organo/Limonene Mount™, que é um meio de montagem pronto para uso ideal para colocação de lamínula em tecidos corados e esfregaços de células que podem ser desidratados com solventes orgânicos.
Meios de imersão
Os meios de imersão são líquidos oleosos naturais ou sintéticos aplicados entre a superfície da amostra e a lente do microscópio para microscopia de alta resolução com lentes objetivas de imersão (mais de 40×). Nossos óleos de imersão oferecem excelentes propriedades refratárias e homogeneidade para ampliação ideal. Além disso, todos os nossos meios de imersão são produtos com certificação CE para IVD, perfeitamente adequados para diagnóstico clínico.
DESTAQUES DO PRODUTO
Brochura: Make Every Minute Count
Complete Pathology Solutions