Tipagem sanguínea
A tipagem sanguínea (também conhecida como determinação do grupo sanguíneo) é um processo de classificação do sangue com base na detecção dos antígenos presentes na membrana eritrocitária. A determinação correta do tipo sanguíneo de doadores e pacientes é essencial para a transfusão segura de sangue e hemoderivados ou para o transplante seguro de órgãos e tecidos. A tipagem sanguínea consiste no uso de reagentes ou dispositivos altamente regulados, padronizados e específicos para cada tipo de sangue nos testes com amostras de sangue.
A Sociedade Internacional de Transfusão de Sangue (ISBT) reconhece trinta e nove sistemas de tipagem sanguínea humana principais para a detecção de variantes de grupos sanguíneos comuns e raras, mas os mais comuns são os sistemas de determinação de grupo sanguíneo ABO e Rh. O princípio básico da tipagem sanguínea envolve a observação de uma simples reação antígeno-anticorpo que leva à hemoaglutinação ou aglomeração de hemácias.
No sistema ABO, o fenótipo de um indivíduo, em geral, é determinado pelas reações de hemoaglutinação das hemácias do indivíduo com antissoros Anti-A, Anti-B e Anti-AB (tipagem direta). A ausência de hemoaglutinação demonstra a ausência do antígeno específico, o que significa um teste negativo. No teste de amostras de sangue de adultos, a confirmação do grupo sanguíneo ABO pode ser fornecida pelas reações do soro do indivíduo com suspensões padrão de hemácias A e B (tipagem reversa).
Os reagentes e dispositivos de determinação de grupos sanguíneos são altamente regulados em todos os mercados, porque os testes não fornecem um resultado diagnóstico, mas sim terapêutico. Os resultados determinam quais sangues, hemoderivados ou tecidos para transplante de um doador serão fornecidos a um paciente. O desenvolvimento e a fabricação de reagentes para tipagem sanguínea e dispositivos regulados se baseiam na qualidade, consistência e confiabilidade das matérias-primas dos anticorpos críticos constituintes e dos produtos químicos e componentes auxiliares.
Produtos para tipagem sanguínea
Oferecemos reagentes prontos e matérias-primas para tipagem sanguínea. Entre em contato conosco para saber mais.