Merck
Corantes para bacteriologia
Fotomicrografia de coloração bacteriológica de cultura de esfregaço com lactofenol azul
A bacteriologia é quase tão antiga quanto o microscópio. Graças a corantes e métodos modernos, o que antes era uma curiosidade ínfima e móvel agora pode ser detectado, identificado e classificado de forma rápida e específica.
Nossa extensa linha de produtos bacteriológicos inovadores inclui soluções e kits de coloração vívidos e prontos para uso, alternativas sem fenol fáceis de usar, além de um portfólio completo de reagentes auxiliares e instrumentos.
Oferecemos soluções, corantes e kits prontos para o uso, registrados para IVD e com certificação CE, que passam por controles de qualidade detalhados para que sejam adequados para uso no diagnóstico clínico e no controle de qualidade industrial. A alta qualidade, validade prolongada e consistência entre lotes asseguradas proporcionam resultados definitivos e reprodutíveis para facilitar testes bacteriológicos, mesmo em casos de diagnóstico difícil.
Coloração de Gram
A coloração de Gram é um procedimento de coloração muito comum, mas muito importante, usado para diferenciar dois grandes grupos de bactérias com base nos componentes distintos de suas paredes celulares. A diferenciação é obtida porque as bactérias gram positivas retém uma coloração violeta-azul, e as bactérias gram negativas são descoloridas por um solvente orgânico e adquirem a cor laranja-cor-de-rosa com a aplicação do corante de contraste. Fornecemos as diversas soluções necessárias para realizar esse procedimento de várias etapas com confiança, rapidez e facilidade em qualquer setor ou laboratório clínico. Encontre corantes de violeta cristal e anilina, soluções de iodo de Gram e descolorantes, além de corante de contraste de laranja de safranina em frascos seguros de PE, disponíveis em diversas embalagens e tamanhos. Para sua segurança, oferecemos também um kit sem fenol. Nossas soluções e conjuntos de coloração de Gram são fáceis de manusear e fornecem resultados de coloração confiáveis.
Bactérias álcool-ácido resistentes
Para a detecção mais confiável de bactérias álcool-ácido resistentes, oferecemos uma ampla gama de soluções e kits adequados para coloração manual ou automática. Faça a detecção por fluorescência em microscópio com nossas soluções corantes álcool-ácido resistentes e kit de coloração para bactérias álcool-ácido resistentes com flúor (opção sem fenol disponível), ou experimente nossas soluções de Ziehl-Neelsen para coloração a quente de esfregaços ou cortes de parafina. A coloração a frio modificada de Ziehl-Neelsen também é possível como nossos kits para coloração de bactérias álcool-ácido resistentes prontos para uso.
Acessórios para bacteriologia
Encontre tudo que precisa no seu fluxo de trabalho para preparar, fixar, corar e montar suas amostras bacteriológicas. Oferecemos uma ampla gama de produtos para bacteriologia, desde fixadores confiáveis até meios de montagem aquosos e não aquosos, óleos de imersão com excelentes propriedades refratárias, e muitos outros reagentes, solventes, soluções, excipientes e instrumentos de alta qualidade. Suprimos as suas necessidades em cada etapa.
Lâminas de controle TISSUE-TROL™
Nossas lâminas de controle Tissue-Trol™ Sigma-Aldrich® consistem em cortes de tecido embebidos em parafina com características conhecidas, inclusive patógenos microbianos específicos. As lâminas de controle para histologia são essenciais para apoiar para programas formais de garantia de qualidade, monitorando o desempenho da coloração em laboratórios patológicos.