Key Documents
EX0282
Supelco
Ethanol (denatured)
≥95.0%, APHA: ≤20
Sinônimo(s):
Alcohol, Ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6O
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
product name
Ethyl Alcohol, 95% denatured, special
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
liquid
composição
ethanol, 84.0-86.0%
ethyl acetate, 4-5%
methanol, 3-4%
water, 7-10%
cor
APHA: ≤20
temperatura de transição
flash point 11.7 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
EX0282-8 is packaged in poly coated glass bottles
Nota de análise
Assay (Ethanol): 84.0-86.0%
Assay (Ethyl acetate): 4-5%
Assay (Methanol): 3-4%
Assay (Water): 7-10%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
11.7 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Etanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.11727
Etanol