Documentos Principais
EX0278
Supelco
Ethanol (denatured)
Non UV, OmniSolv®
Sinônimo(s):
Alcohol, Ethanol, Denatured
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6O
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Nome do produto
Ethyl Alcohol, Non UV, denatured OmniSolv®
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.5% Water
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
cor
APHA: ≤10
temperatura de transição
flash point 11 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Non UV, denatured OmniSolv®
forma física
100 volumes SD Alcohol #1 (100 volumes ethanol, 5 volumes methanol)
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Capillary ECD responsive substances (as PCNB): 5ng/L max
Color (APHA): 10 max
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.5% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Etanol absolute EMPLURA®
Supelco
8.18760
Etanol