279544
1-propanol
anhydrous, 99.7%
Sinônimo(s):
Álcool propílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.7%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
700 °F
Lim. expl.
13.7 %
Impurezas
<0.005% water
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
p.e.
97 °C (lit.)
pf
−127 °C (lit.)
densidade
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?