PHR1208
1-propanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Álcool propílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1570406
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
700 °F
Lim. expl.
13.7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
97 °C (lit.)
pf
−127 °C (lit.)
densidade
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Protocolos
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.