362808
Reagent Alcohol
≥89% (GC), reagent grade, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
Sinônimo(s):
Denatured ethanol, Ethyl alcohol, Reagent alcohol, Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Produtos recomendados
product name
Reagent Alcohol, reagent grade
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.59 (vs air)
Ensaio
≥89% (GC)
forma
liquid
contém
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
Lim. expl.
3.1-27.7 % (lit.)
concentração
100%
Impurezas
≤0.1% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
pb
78 °C (lit.)
pf
-114 °C (lit.)
aplicação(ões)
sample preservation
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Solvent in organic synthesis (Ex. Esterification reaction)
- Solvent for cytofluorimetric analysis
- Antimicrobial and disinfectant agent
- Cleaning
- Purification
- General Chemical Syntheses
Características e benefícios
Componentes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
While quantitative analysis was performed for Vitamins D2 and D3, the samples were scanned for the presence of the 25-hydroxy metabolites.