I7780
Iodoethane
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Ethyl iodide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.38 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
100 mmHg ( 18 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
p.e.
69-73 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
densidade
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
chave InChI
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?