171883
1-Iodopropane
99%
Sinônimo(s):
Propyl iodide
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
43 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
101-102 °C (lit.)
pf
−101 °C (lit.)
densidade
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadeia de caracteres SMILES
CCCI
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
chave InChI
PVWOIHVRPOBWPI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
44 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
171883-100G | 4061838751300 |
171883-PZ | 4061823608572 |
171883-5G | 4061838751324 |
171883-500G | 4061838751317 |