238295
1-Iodooctane
98%
Sinônimo(s):
Octyl iodide
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.4878 (lit.)
p.e.
225-226 °C (lit.)
pf
−46-−45 °C (lit.)
densidade
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCI
InChI
1S/C8H17I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
chave InChI
UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?