713457
(Iodomethyl)cyclopropane
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Cyclopropylmethyl iodide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.542
cadeia de caracteres SMILES
ICC1CC1
InChI
1S/C4H7I/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
chave InChI
JHKJQWFHNIOUKY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3