696307
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
Sinônimo(s):
[(iPr)CuCl], [1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) chloride
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(\C2=[Cu]\Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.ClH.Cu/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;/h9-16,18-21H,1-8H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
JPUFNIIPFXQOCB-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
N-Heterocyclic Carbene-Copper Complexes