Documentos Principais
696501
Sigma-Aldrich
Chloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I)
95%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene gold(I) chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H24AuClN2
Número CAS:
Peso molecular:
536.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Au].Cc1cc(C)c(N2[C]N(C=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.Au.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
chave InChI
YFUIKJIITPMUAT-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
N-Heterocyclic Carbene-Copper Complexes