Documentos Principais
766445
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I) tetrafluoroborate
Sinônimo(s):
IPr Au(MeCN)BF4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H39AuBF4N3
Número CAS:
Peso molecular:
713.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
Impurezas
(May contain up to 15% of the chloride salt 696277.)
pf
162-167 °C (decomposition)
cadeia de caracteres SMILES
CC#N.F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2=[Au+])c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.C2H3N.Au.BF4/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-2-3;;2-1(3,4)5/h9-16,18-21H,1-8H3;1H3;;/q;;+1;-1
chave InChI
YZYFYLAQORXITI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Useful in the synthesis of pyrroles by amino-Claisen rearrangement
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)