667412
Pentamethylcyclopentadienyltris (acetonitrile)ruthenium(II) hexafluorophosphate
Sinônimo(s):
[RuCp*(MeCN)3]PF6
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ru+].CC#N.CC#N.CC#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C10H16.3C2H3N.F6P.Ru/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h6H,1-5H3;3*1H3;;/q;;;;-1;+1
chave InChI
IYEMDYLFXFMECZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Vinyl-metal reagents play a pivotal role in organic synthesis. Among the vinyl-metal reagents available, silicon-based reagents are of increasing importance. This is largely due to their low cost, minimal toxicity, ease of handling, and the simplicity of byproduct removal.
A Highly Efficient Hydrosilylation Catalyst, sigma-aldrich is pleased to offer [Cp*Ru(MeCN)3]PF6, as well as a number of other catalysts for hydrosilylation.