747769
[Ir(dtbbpy)(ppy)2]PF6
Sinônimo(s):
[Ir(dtbbpy)(ppy)2][PF6], Ir Photocatalyst, [4,4′-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridine-N1,N1′]bis[2-(2-pyridinyl-N)phenyl-C]iridium(III) hexafluorophosphate
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
ativação do fotocatalisador
455 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C1=CC=[N]([Ir]2([N]3=CC=C(C=C34)C(C)(C)C)([N]5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C62)(C7=CC=CC=C78)[N]9=C8C=CC=C9)C4=C1)(C)C.FP(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C18H24N2.2C11H8N.F6P.Ir/c1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6;2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-7(2,3,4,5)6;/h7-12H,1-6H3;2*1-6,8-9H;;
chave InChI
DZARMRZNOUWGQE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Coupling of N-arylamines and nitroalkanes via an oxidative aza-Henry reaction.
- Atom transfer radical addition (ATRA) of haloalkanes to alkenes and alkynes.
- Conversion of 2-bromoanilides to the corresponding 3,3-disubstituted oxindoles.
- Aryl-alkyl C−C reductive cross-coupling reactions.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?